Få mere at vide
Isobenzofuran-1(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobenzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 87-41-2 |
| Molekylær formel | C8H6O2 |
| MDL nummer | MFCD00005906 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C1OCC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Procent renhed | 98% |