Få mere at vide
Isoastragaloside II, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431578 5 mg -
16429168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431578 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0888
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MedChemExpress Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoastragaloside II
CAS 86764-11-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H70O15
Mængde 5 mg
Synonym Astrasieversianin-VII
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@]1(CC2)C)(C[C@H](O)[C@]1([H])[C@@]3(O[C@H](C(C)(O)C)CC3)C)[C@@](C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]72[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]8OC(C)=O)([H])[C@@H]8O)C7
Molekylvægt (g/mol) 827.01
Formel vægt 827.01
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid