Få mere at vide
Isoamylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylbutylamine |
| CAS | 107-85-7 |
| Molekylær formel | C5 H13 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Butanamine, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methyl-1-butanamine (ACI), Isopentylamine (6CI, 8CI), Propylamine, 3,3-dimethyl- (7CI), 1-Amino-3-methylbutane, 2-(2-Isopropyl)ethylamine, 3-Methyl-1-aminobutane, 3-Methyl-n-butylamine, 3-Methylbutanamine, 3-Methylbutylamine, Isoamylamine, Isovalerylamine, Leucamine, Monoisoamylamine, Monoisopentylamine, NSC 7907, γ-Isoamylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCN |
| IUPAC navn | 3-methylbutan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.16 |
| Formel vægt | 87.1048 |