Få mere at vide
Isoamyl Propionate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 105-68-0 |
| Smeltepunkt | -73°C |
| Tæthed | 0.869 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3 |
| MDL nummer | MFCD00048611 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Isoamyl propionate, Propionic acid isoamyl ester, Isoamyl propionate |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Grad | Research |