Få mere at vide
Isoamylpropionat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11438284 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11438284 100 g
1 options
Artikelnummer. 11438284 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521058280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl Propionate
CAS 105-68-0
Molekylær formel C8H16O2
Mængde 100 g
Synonym isoamyl propionate, isoamyl propanoate, isopentyl propanoate, 3-methylbutyl propionate, isopentyl propionate, isopentyl alcohol, propionate, 1-butanol, 3-methyl-, propanoate, iso-pentyl propionate, propionic acid, isopentyl ester, 3-methyl-1-butyl propanoate
InChI nøgle XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)OCCC(C)C
IUPAC navn 3-methylbutyl propanoate
Molekylvægt (g/mol) 144.214
PubChem CID 7772
ChEBI CHEBI:87419
Formel vægt 144.12