Få mere at vide
Isoamylnitrit, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10782201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782201 500 mL Glasflaske 500ml
10675602 100 mL Glasflaske 100ml
10669293 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165705000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-46-3 , 497-19-8
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00002057
InChI nøgle OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
IUPAC navn 3-methylbutylnitrit
SMIL CC(C)CCON=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Isoamyl nitrite
Navn note 97%
Farve Gul
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 96.0°C to 99.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2ONO
Brydningsindeks 1.3840 to 1.3880
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.2% sodium carbonate
Formel vægt 117.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.