Få mere at vide
Isoamyl Benzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17967414
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17967414 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17967414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1086.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isoamyl Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl Benzoate
CAS 94-46-2
Analyt- eller komponentnavne Isoamyl Benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isoamyl Benzoate, 3-Methyl-1-butanol 1-benzoate, 3-Methyl-1-butanol benzoate, Isopentyl alcohol benzoate, 3-Methylbutyl benzoate, Isoamyl benzoate, Isopentyl benzoate, NSC 9284, iso-Amyl benzoate, iso-Pentyl benzoate
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 3-methylbutyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 500 mg
Formel vægt 192.115 g/mol