Få mere at vide
Isoamyl Benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Isoamyl Benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoamyl Benzoate |
| CAS | 94-46-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isoamyl Benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isoamyl Benzoate, 3-Methyl-1-butanol 1-benzoate, 3-Methyl-1-butanol benzoate, Isopentyl alcohol benzoate, 3-Methylbutyl benzoate, Isoamyl benzoate, Isopentyl benzoate, NSC 9284, iso-Amyl benzoate, iso-Pentyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl benzoate |
| Vis mere |