Få mere at vide
Isoamylalkohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoamyl Alcohol (3-Methyl-1-Butanol) |
| CAS | 123-51-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5 H12 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3-Methyl-1-butanol, 1-Butanol, 3-methyl-, Isopentyl alcohol (8CI), 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-4-butanol, 3-Methylbutane-1-ol, 3-Methylbutyl alcohol, Isoamyl alcohol, Isoamylol, Isobutyl carbinol, Isopentanol, NSC 1029, NSC 7905, iso-Amyl alcohol, iso-Pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCO |
| IUPAC navn | 3-methylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Vis mere |