Få mere at vide
Isoamyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 123-51-3 |
| Smeltepunkt | −117°C (Lit.) |
| Tæthed | 0.809 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 130°C |
| Molekylær formel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00002934 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.15 |
| Grad | Research |