Få mere at vide
Isoamyl alkohol, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10780892 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
1 L
Artikelnummer.
10780892 1 L
1 options
Artikelnummer. 10780892 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8010.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 123-51-3
Kogeområde 128°C to 132°C
Smeltepunkt -117°C
Farve Maks. 5 (APHA)
Tæthed 0.812 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 130°C (1013 hPa)
Flammepunkt 42°C
Analyseprocentområde min. 98%
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer MFCD00002934
Mængde 1 L
Rester efter fordampning max. 0.003%
InChI nøgle PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCO
IUPAC navn 3-methylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Titrerbar syre max. 0.002 meq/g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.