Få mere at vide
Isoamylacetat, TRC
Artikelnummer. 30137367
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137367 25 mL
30133015 50 mL
30009317 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI78002025ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Synonym 1-Butanol, 3-methyl-, acetate (9CI), Acetic acid, isoamyl ester (3CI), Isopentyl alcohol, acetate (6CI,8CI), 3-Methyl-1-butanol acetate, 3-Methyl-1-butyl acetate, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Acetic acid 3-methyl-1-butyl ester, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Acetic acid isopentyl ester, Banana oil, Isoamyl acetate, Isoamyl alcohol acetate, Isoamyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, NSC 9260, Pear oil, i-Amyl acetate, iso-Amyl acetate, iso-Pentyl acetate
IUPAC navn 3-methylbutylacetat
SMIL CC(C)CCOC(=O)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-3-methyl butyl ester
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 130.0994
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.