Få mere at vide
Isoamylacetat, 99%, ren, blanding af 2- og 3-methylbutylacetat
Artikelnummer. 10103250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10103250 250 mL Glasflaske 250ml
10655582 1 L Glasflaske 1 L
10174473 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 DKK
    248.51 DKK / 250ml
    Spare 22.49 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-92-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00008946
InChI nøgle MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
IUPAC navn 3-methylbutylacetat
SMIL CC(C)CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoamyl acetate
Smeltepunkt -78,0 °C
Tæthed 0.8740g/mL
Kogepunkt 142,0 °C (756,0 mmHg)
Flammepunkt 25 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,3990 til 1,4010
Mængde 250 mL
Beilstein 02, 132
Merck Index 15, 5156
Specifik vægtfylde 0.874
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 mg/ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylfthalat, mineralolie og 1,2-propandiol
Viskositet 1,03 Pas (8,97 °C)
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl acetate, 2-Methylbutyl acetate