Beskrivelse
- Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
- Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | STEN M009-210x297-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Form | Rektangulær |
| Sprog | Dansk |
| Dimensioner (L x B) | 297 x 210 mm |
| Vist tekst | Bær beskyttelseshandsker |
| Farve | Hvid på blå |