Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Artikelnummer. 11797283
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Artikelnummer. 11797283
Brand: Saint Gobain Life Sciences 77042005
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • Versilon™ Iso-Versinic tubing from Saint-Gobain is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • It can withstand severe environments and offers outstanding resistance to aging and weathering.
  • This tubing is available in metric sizes and two different shore hardnesses: 60 Shore A for diameters smaller than 4 mm x 6 mm and 70 Shore A for diameters larger than 4 mm x 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.39 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale Fluoroelastomer
Diameter (engelsk) Ydre 0.55 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Samlet længde (engelsk) 16.4 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0.08 in.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) For the transfer of highly aggressive chemicals
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 1 Ea.
Farve Black
Hårdhed 70 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttype Transfer Tubing