Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Artikelnummer. 11787283
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11787283 6 mm 9 mm 1,5 mm 5m
11797283 10 mm 14 mm 2 mm 5m
11777283 5 mm 8 mm 1,5 mm 5m
10649553 5 mm 8 mm 1,5 mm 25m
11773986 4 mm 8 mm 13 mm 5m
11767283 1 mm 3 mm 1 mm 5m
11780105 6 mm 10 mm 2 mm 5m
10643095 8 mm 11 mm 1,5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11787283 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 77030005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    780.34 DKK / 5m
    Spare 319.66 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • Versilon™ Iso-Versinic tubing from Saint-Gobain is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • It can withstand severe environments and offers outstanding resistance to aging and weathering.
  • This tubing is available in metric sizes and two different shore hardnesses: 60 Shore A for diameters smaller than 4 mm x 6 mm and 70 Shore A for diameters larger than 4 mm x 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.24 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Fluoroelastomer
Diameter (engelsk) Ydre 0.35 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (engelsk) 16.4 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0.06 in.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Til brug med (applikation) For the transfer of highly aggressive chemicals
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 1 Ea.
Farve Black
Hårdhed 70 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttype Transfer Tubing