Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Beskrivelse
- Versilon™ Iso-Versinic tubing from Saint-Gobain is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
- It can withstand severe environments and offers outstanding resistance to aging and weathering.
- This tubing is available in metric sizes and two different shore hardnesses: 60 Shore A for diameters smaller than 4 mm x 6 mm and 70 Shore A for diameters larger than 4 mm x 8 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.24 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Fluoroelastomer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.39 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0.08 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Vis mere |