Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Artikelnummer. 11777283
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
14 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Artikelnummer. 11777283
Brand: Saint Gobain Life Sciences 77026005
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • Versilon™ Iso-Versinic tubing from Saint-Gobain is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
  • It can withstand severe environments and offers outstanding resistance to aging and weathering.
  • This tubing is available in metric sizes and two different shore hardnesses: 60 Shore A for diameters smaller than 4 mm x 6 mm and 70 Shore A for diameters larger than 4 mm x 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0.2 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Fluoroelastomer
Diameter (engelsk) Ydre 0.31 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 16.4 ft.
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (engelsk) 0.06 in.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Til brug med (applikation) For the transfer of highly aggressive chemicals
Min. Driftstemperatur (engelsk) -4°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 1 Ea.
Farve Black
Hårdhed 70 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttype Transfer Tubing