Få mere at vide
Gilson™ Iso-Versinic™ Referenceslange til MF1 og MF4 pumpehoveder
Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.5 mm
1 mm
2 mm
Flowhastighed:
10 ml/min.
2,9 ml/min.
24 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Description
- so-Versinic™
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2 mm |
| Materiale | Iso-Versinic |
| Samlet længde (metrisk) | 40 cm |
| Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
| Til brug med (applikation) | Hvor høj kemisk resistens er påkrævet |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Emballagemængde | 4 Pakke |
| Modstandsegenskaber | Syrer |
| Flowhastighed | 24 ml/min. |
| Show More |