Få mere at vide
Gilson™ Iso-Versinic™ Forlængerrør
Artikelnummer. 10071932 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Flowhastighed:
2,9 ml/min.
246 ml/min.
30 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10071932
Brand: Gilson™ F117742
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til anvendelser med høj kemisk resistens
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Materiale Iso-Versinic
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer
Flowhastighed 2,9 ml/min.
Gaspermeabilitet Uigennemtrængelig for de fleste gasser
Farve Sort
Produkttype Forlænger pumpeslange