Få mere at vide
Iso-valerinsyre, 98+%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10365960 100 mL Plastbelagt glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10365960 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. V/0011/PB05
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifications
CAS 503-74-2
Smeltepunkt -35 °C
pH 3
Kogepunkt 176 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Molekylær formel C5H10O2
MDL nummer MFCD00002726
Mængde 100 mL
Synonym isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
InChI nøgle GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC(O)=O
IUPAC navn 3-methylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 102.13
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
Formel vægt 102,13 g/mol
Damptryk 0,5 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isovaleric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.