Få mere at vide
iso-Valeraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30453574
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453574 100 mL
30449057 25 mL
30452125 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV091300100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-86-3
Molekylær formel C5 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Synonym Butanal, 3-methyl-, Butyraldehyde, 3-methyl- (7CI), Isovaleraldehyde (8CI), 3-Methylbutanal, 3-Methyl-1-butanal, 3-Methylbutyraldehyde, Isoamylaldehyde, Isopentanal, Isovaleral, Isovaleric aldehyde, NSC 404119, iso-Valeraldehyde, β-Methylbutanal
IUPAC navn 3-methylbutanal
SMIL CC(C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylbutyraldehyde
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 86.0732