Få mere at vide
Heathrow Scientific Iso-bakke blodprøvetagningsbakke
Artikelnummer. 30804784 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Produkttype:
Blodprøvetagningsbakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
30804784 Blodprøvetagningsbakke Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 30804784 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. LB1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 DKK
    374.22 DKK / Pakke med 25
    Spare 81.78 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Strømlinet blodindsamling til isolationsrum
Iso-bakken sikrer effektivitet og sikkerhed i isolationsrum, så sundhedsprofessionelle kan bære alle nødvendige blodindsamlingsmaterialer i én engangsbakke.
  • Designet til brug med Aseptic No-Touch Technique (ANTT)
  • Indeholder 2 blodkulturrør, 10 blodprøverør og nødvendige forsyninger
  • Let at samle og bortskaffe for forureningskontrol
  • Reducerer usikkerhed og forbedrer arbejdsgangen i isolationsmiljøer
Specifikationer:
  • Farve: Hvid
  • Farve: Blå
  • Dimensioner (L x B x H): 14 x 7,3 x 3,3 tommer
  • Materiale: Korrugeret pap
  • Mængde: Case of 25
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 35.6 x 18.5 x 8.4 cm
Materiale Korrugeret pap
Produkttype Blodprøvetagningsbakke