Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polypropylen sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Artikelnummer. 17891735 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Farve:
Fotoluminescerende på rød
Hvid på rød
Certificeringer/compliance:
Klasse B
Klasse C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Certificeringer/compliance
17891735 100 x 100 mm Hvid på rød -
17801745 148 x 148 mm Hvid på rød -
17881735 200 x 200 mm Hvid på rød -
17871735 250 x 250 mm Hvid på rød -
17831785 315 x 315 mm Hvid på rød -
17851785 400 x 400 mm Hvid på rød -
17841745 100 x 100 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17841705 100 x 100 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
17811695 150 x 150 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17831745 150 x 150 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
17871705 200 x 200 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17841785 200 x 200 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17891735 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311205
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ISO Sikkerhedsskilt med blinkende brandalarm og flammer.
  • For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Alternativt varenummer F/F018/NT/PP-100X100-1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Tegn
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Vist tekst Brandalarm blinkende lys
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på rød