Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polypropylen sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Farve:
Fotoluminescerende på rød
Hvid på rød
Certificeringer/compliance:
Klasse B
Klasse C
Descripción
- For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/compliance | Klasse C |
| Alternativt varenummer | F/F018/NT/PP-PHOLUMC-150X150-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 Tegn |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 5,91 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 5,91 tommer. |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +66 °C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction