Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polypropylen sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Artikelnummer. 17801745
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Farve:
Fotoluminescerende på rød
Hvid på rød
Certificeringer/compliance:
Klasse B
Klasse C
Artikelnummer. 17801745
Brand: Brady™ 311206
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ISO Sikkerhedsskilt med blinkende brandalarm og flammer.
  • For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Alternativt varenummer F/F018/NT/PP-148X148-1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Tegn
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 5,83 tommer.
Bredde (engelsk) 5,83 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 148 x 148 mm
Vist tekst Brandalarm blinkende lys
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på rød