Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polyester sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Artikelnummer. 17891765 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Farve:
Fotoluminescerende på rød
Hvid på rød
Certificeringer/compliance:
Klasse B
Klasse C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Certificeringer/compliance
17891765 148 x 148 mm Hvid på rød -
17841795 100 x 100 mm Hvid på rød -
17871765 200 x 200 mm Hvid på rød -
17881765 250 x 250 mm Hvid på rød -
17821695 315 x 315 mm Hvid på rød -
17811775 400 x 400 mm Hvid på rød -
17861695 100 x 100 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17861715 100 x 100 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
17851795 150 x 150 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17801705 150 x 150 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
17801775 200 x 200 mm Fotoluminescerende på rød Klasse B
17851775 200 x 200 mm Fotoluminescerende på rød Klasse C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 17891765 Supplier Brady™ Supplier No. 311200
Forventet forsendelse: 23-11-2026
ISO Sikkerhedsskilt med blinkende brandalarm og flammer.
  • For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Specifications
Alternativt varenummer F/F018/NT/PE-148X148-1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 Tegn
Klæbende type Permanent
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 5,83 tommer.
Bredde (engelsk) 5,83 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 148 x 148 mm
Vist tekst Brandalarm blinkende lys
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på rød