Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polyester sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Beskrivelse
- For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | F/F018/NT/PE-250X250-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Tegn |
| Klæbende type | Permanent |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 9,84 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 9,84''. |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +110 °C |
| Vis mere |