Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet polyester sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Farve:
Fotoluminescerende på rød
Hvid på rød
Certificeringer/compliance:
Klasse B
Klasse C
Beskrivelse
- For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse C |
| Alternativt varenummer | F/F018/NT/PE-PHOLUMC-200X200-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Tegn |
| Klæbende type | Permanent |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Bredde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Vis mere |