Få mere at vide
Brady™ ISO Firkantet aluminium sikkerhedsskilt 'Brandalarm blinkende lys'
Artikelnummer. 17811745
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17811745 100 x 100 mm
17821745 150 x 150 mm
17821785 200 x 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17811745 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311211
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ISO Sikkerhedsskilt med blinkende brandalarm og flammer.
  • For at indikere en enhed, der blinker for at angive, at brandalarmen er aktiveret
Tekniske data
Alternativt varenummer F/F018/NT/ALU-100X100-1
Materiale Aluminium
Mængde 1 Tegn
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 3,94 tommer
Bredde (engelsk) 3,94 tommer
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +140 °C
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +284 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Vist tekst Brandalarm blinkende lys
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på rød