Få mere at vide
Iso Sildenafil-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iso Sildenafil-d3 |
| CAS | 1794829-17-6 |
| Molekylær formel | C22H27D3N6O4S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-(methyl-d3)-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1-[[3-(4,7-Dihydro-2-methyl-7-oxo-3-propyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-(methyl-d3)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(25-27(17)4)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=NC(=O)c4nn(C)c(CCC)c4N3 |
| IUPAC navn | 5-[2-ethoxy-5-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-2-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.59 |
| Formel vægt | 477.2238 |