Få mere at vide
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar
Beskrivelse
Udfør ubesværet test vha Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar, et semi-defineret medium specielt designet til antimikrobiel følsomhedstest (AST).
Iso-Sensitest Agar har stabilitet i mineralindhold og evnen til at producere optimale antimikrobielle hæmningszoner. Amino-nitrogenbasen af syrehydrolyseret kasein og specielle peptoner er blevet suppleret med definerede vækstfaktorer. Omhyggelig forberedelse af næringsstofferne sikrer, at trimethoprim- og sulfonamidantagonister er i meget lave niveauer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ifølge BSAC |
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Iso-Sensitest Agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 26 g± 0,5 g |
| Emballagetype | 4 mm dybde, pakket ind i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |