Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar + Sheep Blood
Artikelnummer. 10211123
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10211123
Brand: Thermo Scientific™ PB5003A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Support accurate antimicrobial susceptibility testing with this Agar, offering optimal conditions for a wide range of microorganisms.
Support accurate antimicrobial susceptibility testing with ISO Sensitest Agar enriched with sheep blood, offering optimal conditions for a wide range of microorganisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Red
Indhold og opbevaring 2°C to 12°C
Format 90 mm Plate
Fremstillingsoprindelse Germany
Produkttype Agar Plate
Fyld vægt 19 g
Mængde 10 Plates