Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar + Sheep Blood
Mængde:
10 Plates
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Support accurate antimicrobial susceptibility testing with ISO Sensitest Agar enriched with sheep blood, offering optimal conditions for a wide range of microorganisms.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Red |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm Plate |
| Fremstillingsoprindelse | Germany |
| Produkttype | Agar Plate |
| Fyld vægt | 19 g |
| Mængde | 10 Plates |