Få mere at vide
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest™ Agar med hesteblod og 20mg/L NAD
Artikelnummer. 12958827
Oversigt:
Iso-Sensitest Agar med hesteblod og 20mg/L NAD
Fyld volumen:
19 mL
Emballagetype:
1 x 10 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12958827
Brand: Thermo Scientific™ PB0378A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør ubesværede antimikrobielle følsomhedstests (AST) ved hjælp af et specifikt designet semi-defineret medium.
Udfør ubesværede antimikrobielle følsomhedstests (AST) vha Thermo Scientific™ Iso-Sensitest™ Agar med hesteblod og 20mg/L NAD. Specielt designet til AST, Iso-Sensitest Agar tillader vækst af størstedelen af mikroorganismer uden yderligere tilskud og har stabilitet i mineralindhold og evnen til at producere optimale antimikrobielle hæmningszoner.
Formuleringen af Iso-Sensitest Agar med hesteblod og 20mg/L NAD er omhyggeligt konstrueret til at give et reproducerbart, semi-defineret medium, hvor de udefinerede komponenter holdes på et minimalt niveau.
Amino-nitrogenbasen af syrehydrolyseret kasein og specielle peptoner er blevet suppleret med definerede vækstfaktorer. Omhyggelig forberedelse af næringsstofferne sikrer, at trimethoprim- og sulfonamidantagonister er i meget lave niveauer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Iso-Sensitest Agar med hesteblod og 20mg/L NAD
Produkttype Agar
Fyld volumen 19 mL
Emballagetype 1 x 10 plader
Til in vitro-diagnostisk brug.