Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsuniversalskilt 'Bær laboratoriefrakke'
Artikelnummer. 17891695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
17891695 31,5 x 31,5 cm Polyester
17861775 5 x 5 cm Polyester
17871775 10 x 10 cm Polyester
17841695 10 x 10 cm Polypropylen
17881775 15 x 15 cm Polyester
17861745 15 x 15 cm Polypropylen
17821725 20 x 20 cm Polyester
17861785 20 x 20 cm Polypropylen
17851745 31,5 x 31,5 cm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17891695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311368
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/NT/PE-DIA315-1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 12,4'' Dia.
Klæbende type Permanent
Diameter (metrisk) 315 mm
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 31,5 x 31,5 cm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå