Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsuniversalskilt 'Bær laboratoriefrakke'
Artikelnummer. 17881775 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
17881775 15 x 15 cm Polyester
17861775 5 x 5 cm Polyester
17871775 10 x 10 cm Polyester
17841695 10 x 10 cm Polypropylen
17861745 15 x 15 cm Polypropylen
17821725 20 x 20 cm Polyester
17861785 20 x 20 cm Polypropylen
17891695 31,5 x 31,5 cm Polyester
17851745 31,5 x 31,5 cm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17881775 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.75 DKK
    26.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.31 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/NT/PE-DIA150-1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 5,91 tommer. Dia.
Klæbende type Permanent
Diameter (metrisk) 150 mm
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Tykkelse 0.099 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 15 x 15 cm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå