Beskrivelse
- Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Specifications
| Alternativt varenummer | M/M059/NT/PE-DIA100-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Tegn |
| Størrelse (engelsk) | 3,94 tommer Dia. |
| Klæbende type | Permanent |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Show More |