Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsuniversalskilt 'Bær laboratoriefrakke'
Artikelnummer. 17861745
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
Artikelnummer. 17861745
Brand: Brady™ 311370
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/NT/PP-DIA150-1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 5,91 tommer. Dia.
Diameter (metrisk) 150 mm
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Tykkelse 1.55 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Universel
Dimensioner (L x B) 15 x 15 cm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå