Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsuniversalskilt 'Bær laboratoriefrakke'
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
Beskrivelse
- Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | M/M059/NT/PP-DIA315-1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 Tegn |
| Størrelse (engelsk) | 12,4'' Dia. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Tykkelse | 1.55 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +120 °C |
| Form | Rund |
| Vis mere |