Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt uden tekst - Vask dine hænder
Beskrivelse
- Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
- Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC M011-Dia 200-PE-CRD/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Form | Rund |
| Farve | Hvid på blå |