Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt uden tekst - Advarsel: Kvælning
Artikelnummer. 15861537 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Lamineret polyester
Artikelnummer. Materiale
15861537 Lamineret polyester
1 options
Artikelnummer. 15861537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 196000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75 DKK
    24.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.76 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sikkerhedsskilt til fareidentifikation.
  • Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer W/W041/NT-SA-TRI100/1-B
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Form Trekantet
Dimensioner (L x B) 87 x 100 mm
Farve Sort på Gul