Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt uden tekst - Advarsel: Varm overflade
Artikelnummer. p-7227779
Dimensioner (L x B):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15629673
Brand: Brady™ 139013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskilt til fareidentifikation.
  • Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer W/W017/NT-SA-TRI 10/54-B
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Form Trekantet
Dimensioner (L x B) 9 x 10 mm
Farve Sort på Gul