Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt uden tekst - Advarsel: Biologisk fare
Artikelnummer. p-7227780
Dimensioner (L x B):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Artikelnummer. 15776429
Brand: Brady™ 139020
Sikkerhedsskilt til fareidentifikation.
  • Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Form Trekantet
Dimensioner (L x B) 9 x 10 mm
Farve Sort på Gul