Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt uden tekst - Generel advarsel
Beskrivelse
- Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
- Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC W001-Tri 025-PE-SHEET/13 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Form | Trekantet |
| Dimensioner (L x B) | 22 x 25 mm |
| Farve | Sort på Gul |