Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Bær laboratoriefrakke', tysk
Artikelnummer. 17881755 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
17881755 105 x 297 mm Polypropylen
17801735 40 x 150 mm Polyester
17811785 105 x 297 mm Polyester
17871725 150 x 450 mm Polyester
17851695 200 x 600 mm Polyester
17881725 210 x 148 mm Polyester
17821735 297 x 210 mm Polyester
17831735 420 x 297 mm Polyester
17801765 50 x 150 mm Polypropylen
17811725 150 x 450 mm Polypropylen
17811765 200 x 600 mm Polypropylen
17821715 210 x 148 mm Polypropylen
17801795 297 x 210 mm Polypropylen
17811715 420 x 297 mm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17881755 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311409
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/DE427/PP-297X105-1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 4,13 x 11,69 tommer.
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 4,13 tommer.
Tykkelse 1.55 mm
Bredde (engelsk) 11,69 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog tysk
Dimensioner (L x B) 105 x 297 mm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå