Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Wear Laboratory Coat', engelsk
Artikelnummer. p-200003582
Dimensioner (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
Artikelnummer. 17881695
Brand: Brady™ 311373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/EN566/PE-150X50-1
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 1,97 x 5,91 tommer.
Klæbende type Permanent
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 1,97 tommer.
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (engelsk) 5,91 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Sprog Dansk
Dimensioner (L x B) 50 x 150 mm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå