Beskrivelse
- Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | M/M059/EN566/PE-210X297-1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 Tegn |
| Størrelse (engelsk) | 11,69 x 8,27 tommer. |
| Klæbende type | Permanent |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 11,69 tommer. |
| Tykkelse | 0.099 mm |
| Vis mere |