Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Wear Laboratory Coat', engelsk
Artikelnummer. 17881785 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylen
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
17881785 297 x 210 mm Polypropylen
17881695 50 x 150 mm Polyester
17811705 105 x 297 mm Polyester
17831775 150 x 450 mm Polyester
17821705 200 x 600 mm Polyester
17801785 210 x 148 mm Polyester
17891775 297 x 210 mm Polyester
17831725 420 x 297 mm Polyester
17871785 50 x 150 mm Polypropylen
17851715 105 x 297 mm Polypropylen
17871745 150 x 450 mm Polypropylen
17831755 200 x 600 mm Polypropylen
17861705 210 x 148 mm Polypropylen
17881715 420 x 297 mm Polypropylen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17881785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311385
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Sikkerhedsskilt for at angive, at en laboratoriefrakke skal bæres.
  • Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Alternativt varenummer M/M059/EN566/PP-210X297-1
Materiale Polypropylen
Mængde 1 Tegn
Størrelse (engelsk) 11,69 x 8,27 tommer.
Monteringstype Overflademontering
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation
Højde (engelsk) 11,69 tommer.
Tykkelse 1.55 mm
Bredde (engelsk) 8,27 tommer.
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Form Rektangulær
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Sprog Dansk
Dimensioner (L x B) 297 x 210 mm
Vist tekst Bær laboratoriefrakke
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Hvid på blå