Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskilt 'Wear Laboratory Coat', engelsk
Beskrivelse
- Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | M/M059/EN566/PP-148X210-1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 Tegn |
| Størrelse (engelsk) | 8,27 x 5,83 tommer. |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 8,27 tommer. |
| Tykkelse | 1.55 mm |
| Bredde (engelsk) | 5,83 tommer. |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +120 °C |
| Vis mere |