Description
- Giv visuel advarsel om, at laboratoriekittel skal bæres i området
Specifications
Specifications
| Alternativt varenummer | M/M059/EN566/PP-297X105-1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 Tegn |
| Størrelse (engelsk) | 4,13 x 11,69 tommer. |
| Monteringstype | Overflademontering |
| Til brug med (applikation) | Facilitetsidentifikation, sikkerhedsidentifikation |
| Højde (engelsk) | 4,13 tommer. |
| Tykkelse | 1.55 mm |
| Bredde (engelsk) | 11,69 tommer. |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +120 °C |
| Show More |