Få mere at vide
Brady™ ISO Sikkerhedsskiltrulle uden tekst - Advarsel: Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Dimensioner (L x B):
22 x 23 mm
Beskrivelse
- Skilte i overensstemmelse med ISO 7010
- Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Tekniske data
| Alternativt varenummer | PIC W003-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Lamineret polyester |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Form | Trekantet |
| Dimensioner (L x B) | 22 x 23 mm |
| Farve | Sort på Gul |